Learn More
Solution tampon pH 7,0 (20 °C), dihydrogénophosphate de potassium / phosphate d’hydrogène disodique, traçable au SRM à partir du NIST, avec fongicide, Honeywell Fluka™
Code produit. 15604040
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Dihydrogénophosphate de potassium / phosphate d’hydrogène disodique traçable au SRM à partir du NIST, avec fongicide
Leading the Industry For Over 65 Years. Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured.
Composition per liter:
3.52 g Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)
7.26 g di-Sodium hydrogen phosphate-2-hydrate (Na2HPO4*2H20)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Synonyme Potassium sodium phosphate buffer solution
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution pH 7.0 (20°C)
Note relative au nom Potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, traceable to SRM from NIST, with fungicide
Point d’ébullition 100°C
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%, 0.7300%, 0.3500%
CAS 7558-79-4, 7778-77-0
Densité 1 g/cm3
Quantité 6 x 500 mL
Type de solution Buffer
Numéro MDL MFCD00146206
Conditionnement Flacon poly