Learn More
Solution tampon, pH 6,865, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Description
Tampon pH série DIN 19266
• Précision ± 0,01 pH, résolution 0,005 pH
• Certificat sur www.fr.fishersci.com
• Tampon pH série DIN 19266
• Tampon pH
• Précision ± 0,01 pH, résolution 0,005 pH
• Certificat sur www.fr.fishersci.com
• Tampon pH série DIN 19266
• Tampon pH
Spécification
Spécification
pH | 6.865 |
Quantité | 250 mL |