Learn More
Solution tampon pH 6,0 (20°C), solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™
Solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST
69.33€ - 361.26€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15664000
|
Honeywell-Fluka
33545-1L |
1 L |
69.33€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15674000
|
Honeywell-Fluka
33545-6X1L |
6 x 1 L |
361.26€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 1 260 jours à compter de la date de fabrication
Recommended Storage : Temp. ambiante
Product Identifier
- Buffer solution pH 6.0 (20 °C)
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solution tampon pH 6,0 (20°C), solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™