Learn More
Solution tampon pH 5,5, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Spécification
Spécification
pH | 5.5 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1000 mL |
Type de solution | Tampon |
Formule | Phosphate - Citrate |