Learn More
Tampon solution pH 5,00
28.60€ - 31.95€
Spécification
pH | 5.00 |
---|---|
Forme physique | Liquide |
Type de solution | Tampon |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11432014
|
Reagecon
10505 |
500 mL |
28.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440459
|
Reagecon
1050 |
1 L |
31.95€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
5.00 | |
Liquide | |
Tampon |