Learn More
Solution tampon pH 4, rouge
Solutions tampons de pH colorées dans des récipients à double col. La solution tampon Reagecon™ pH 4, rouge Certifiées ISO 17025 et traçables par NIST.
49.10€ - 116.00€
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11414589
|
Reagecon
10402CTT |
250 mL | Flacon à double col en PEHD | 4 |
62.10€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11474589
|
Reagecon
1040225CTT |
250 mL | Flacon à double col en PEHD | 4 |
51.40€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11860513
|
Reagecon
1040525C |
500 ml | Flacon en PEHD GL45 | 4 |
49.10€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11858783
|
Reagecon
1040525CTT |
500 mL | Flacon à double col en PEHD | 4 |
97.30€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11424589
|
Reagecon
1040CTT |
1 L | Flacon à double col en PEHD | 4 |
96.05€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11494589
|
Reagecon
104025CTT |
1 L | Flacon à double col en PEHD | 4 |
116.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11494619
|
Reagecon
BPH01 |
5 L | Récipient Bag-in-Box | 4 |
109.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Colorée
- Récipients à double col avec chambre d’étalonnage intégrée
- Testée à 20 °C ou à 25 °C
- Certifié par la méthode d’essai accréditée ISO 17025
- Traçabilité NIST
- Présentés en différentes tailles de boîtes
Spécification
Rouge |