Learn More
Solution tampon pH 4, tampon phtalate, traçabilité NIST, prêt à l’emploi, Thermo Scientific Chemicals
33.50€ - 53.40€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Buffer solution pH 4 |
---|---|
CAS | 877-24-7, 7732-18-5, 7487-94-7 |
Concentration | Hydrogénophtalate de potassium :1,0% |
Forme physique | Liquide |
Formule moléculaire | C8H5KO4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10727913
|
Thermo Scientific Acros
383835000 |
500 mL |
33.50€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10270023
|
Thermo Scientific Acros
383830010 |
1 L |
53.40€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Buffer solution pH 4 | |
Hydrogénophtalate de potassium :1,0% | |
C8H5KO4 | |
solubilité dans l’eau : miscible. |
877-24-7, 7732-18-5, 7487-94-7 | |
Liquide | |
MFCD00217672 | |
204.22 |
RUO – Research Use Only