Learn More
Solution tampon, pH 4,01
Les tampons certifiés DKD (Deutscher Kalibrierdienst, service allemand d’étalonnage) sont le produit idéal pour les secteurs réglementés.
118.00€
Spécification
Couleur | Light Red |
---|---|
Description | Certified buffer pH 4.01, 6 x 250mL |
pH | 4.01 |
Forme physique | Liquide |
Type de solution | Solution de tampon pH |
Odeur | None |
Conditionnement | 6 x 250 ml |
Description
Spécification
Light Red | |
4.01 | |
Solution de tampon pH | |
6 x 250 ml |
Certified buffer pH 4.01, 6 x 250mL | |
Liquide | |
None |