Learn More
Solution tampon à faible force ionique pH 4,10, Reagecon™
Click to view available options
Quantité : 500 ml
Description
La solution tampon pH de Reagecon à 20°C est testée par une méthode d’essai certifiée ISO17025 (réf. INAB :264T) et traçabilité NIST, avec stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après l’ouverture du flacon.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Solution tampon à faible force ionique |
pH | 4.10 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
Conditionnement | Flacon en PEHD GL45 |