Learn More
Solution tampon, pH 4,01 (±0,01 à 25°C), sans couleur, Traceable NIST, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
27.70€ - 81.40€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
---|---|
CAS | 1336-21-6 |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Formule moléculaire | H5NO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11410171
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038714.AP |
500 mL |
27.70€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11398987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038714.K2 |
1 L |
44.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038714.K7 |
4 L |
81.40€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications. Buffer solutions are essential to maintain the suitable condition to keep the correct pH for enzymes in many organisms to work. It is also used in fermentation processes and in setting the correct conditions for dyes used in coloring fabrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Buffer solution | |
Incolore | |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
Miscible with water. | |
N.O | |
35.05 | |
CHEBI:18219 |
1336-21-6 | |
Liquide | |
Odorless | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
amine hydrate | |
14923 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only