Learn More
Solution tampon pH 4,008 (25 °C), Avec fongicide, conforme à la norme DIN 19266, Honeywell Fluka™
Avec fongicide, conforme à la norme DIN 19266
Marque: Honeywell-Fluka 33593-6X1L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Buffer solution pH 4.008 (25°C) | |
877-24-7, 7732-18-5, 100-56-1 | |
>1.0000%, >95.0000% | |
1.0 g/cm3 | |
Buffer | |
Flacon poly |
With fungicide, according to DIN 19266 | |
100°C | |
<5.0000%, <100.0000% | |
6 x 1 L | |
MFCD00081185 |