Learn More
Solution tampon, pH 4,00
Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et traçable par NIST. La solution tampon Reagecon™, pH 4,00 est testée à 20 °C ou 25 °C jusqu’à un niveau de précision de ±0,01. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
28.20€ - 94.25€
Spécification
Point de fusion | 0°C |
---|---|
Point d’ébullition | 100°C |
Couleur | Incolore |
pH | 4.00 |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | pH | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | pH | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11422014
|
Reagecon
10405 |
500 mL | 4.00 |
28.20€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11416404
|
Reagecon
1040525 |
500 mL | 4.00 |
32.10€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11412014
|
Reagecon
1040 |
1000 mL | 4.00 |
94.25€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Traçabilité SRM pour NIST
- Conforme à la norme ISO 9001:2008
- Agréé ISO 17025
Spécification
0°C | |
Incolore | |
Liquide | |
Caractéristique |
100°C | |
4.00 | |
Tampon pH | |
Yes |