Learn More
Solution tampon, pH 3,60, Chem-Lab
Click to view available options
Quantité:
10 L
Conditionnement:
PE
Spécification
Spécification
Densité | 1.01g/mL |
pH | 3.60 |
Quantité | 10 L |
Formule | Phtalate-HCl |
Conditionnement | PE |