Learn More
Solution tampon, pH 3,5, Reagecon™
Fabriqués conformément au Ph. Eur. Chapitre 4 (4.1.3). La solution tampon Reagecon™, pH 3,5 est testée à 20 °C jusqu’à un niveau de précision de ±0,05. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité agréé ISO 17025 et traçable au NIST.
Marque: Reagecon 4000600
Description
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Fabriqués et testés conformément au Ph. Eur. Chapitre 4 (4,1.3)
- Fournie avec un certificat d’analyse détaillé, qui décrit la traçabilité au NIST
- Certification ISO 9001:2008 et certifiée ISO 17025
- Les données liées à la température sont imprimées sur l’étiquette, tout comme les numéros de lot et les dates d’expiration
- Durée de conservation prolongée avec stabilisation améliorée—utilisable jusqu’à la date de péremption, même après ouverture
Spécification
0°C | |
Incolore | |
3.5 ±0.05 | |
1 L | |
Yes |
100°C | |
Yes | |
Liquide | |
Tampon pH | |
Fully miscible in water |
Sécurité et traitement
- BUFFER SOLUTION pH 3.5
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid 37%