Learn More
Solution tampon pH 3,0 (20°C), solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST et PTB, Honeywell Fluka™
Solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST et PTB
Marque:  Honeywell-Fluka 31046-1L
30.94 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15663180
  • 70.55€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Buffer Solution Ph 3.0 (20 °C)
1310-73-2, 77-92-9, 7647-14-5, 7732-18-5
Flacon poly
With fungicide
1 L
NONH for all modes of transport
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Buffer solution pH 3.0 (20 °C)
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Solution tampon pH 3,0 (20°C), solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST et PTB, Honeywell Fluka™ > FLACON EN PLASTIQUE 1 L