Learn More
Solution tampon, pH 2,00, sans mercure, Reagecon™
Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et traçable NIST. La solution tampon Reagecon™, pH 2,00, sans mercure, est testée à 25°C jusqu’à un niveau de précision de ±0,02. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
Marque: Reagecon 102025MF
Description
Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et traçable NIST. La solution tampon Reagecon™, pH 2,00, sans mercure, est testée à 25°C jusqu’à un niveau de précision de ±0,02. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Fournie avec un certificat d’analyse détaillé, qui décrit la traçabilité au NIST
- Certification ISO 9001:2008 et certifiée ISO 17025
- Sans mercure pour une utilisation en toute sécurité et une élimination plus facile
- Les données liées à la température sont imprimées sur l’étiquette, tout comme les numéros de lot et les dates d’expiration
- Durée de conservation prolongée avec stabilisation améliorée—utilisable jusqu’à la date de péremption, même après ouverture
Spécification
0°C | |
Incolore | |
Liquide | |
Tampon pH | |
Yes |
100°C | |
2.00 ±0.02 | |
1000 mL | |
Glycine, acide chlorhydrique, chlorure de sodium | |
Fully miscible in water |