Learn More
Solution tampon, pH 2,00 (±0,01 à 25°C), sans couleur, Traceable NIST, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Pour l’étalonnage des pH-mètres
27.50€ - 80.40€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
---|---|
CAS | 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5 |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Numéro MDL | MFCD00146252 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11480271
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040447.AP |
500 mL |
27.50€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040447.K2 |
1 L |
43.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040447.K7 |
4 L |
80.40€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Buffer Solution pH 2 used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a different chemical applications. Glycine Buffer Solution pH 2 used for eluting antibodies in various antibody purification procedures i.e. protein A-agarose, protein G-agarose, affinity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Buffer solution | |
Incolore | |
MFCD00146252 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
Chlorure de potassium :0,7 % ; acide chlorhydrique :0,7% ; eau :98,6% |
7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
Liquide | |
Oui | |
Soluble in water. |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visageÉliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.
P234-P390
H290
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only