Learn More
Solution tampon, pH 2,0 (20 °C), Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15665570
Click to view available options
Quantité:
500 mL
6 x 500 mL
pH 2,0 (20 °C)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution
pH 2.0
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1789
Nom IUPAC amine hydrate
compliance-icons
Identifiant produit
  • Buffer solution pH 2.0
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid