Learn More
Solution tampon pH 2,0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Acide citrique / acide chlorhydrique / chlorure de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST et PTB
Marque: Honeywell-Fluka 31045-100ML
27.57 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Buffer Solution Ph 2.0 (20 °C) | |
7732-18-5, 7647-14-5, 77-92-9 | |
MFCD00146206 | |
1789 |
With fungicide | |
100 mL | |
Bouteille en plastique |