Learn More
Solution tampon, pH 13,00
Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et entièrement traçable par NIST. La solution tampon Reagecon™, pH 13,00 est testée à 20 °C jusqu’à un niveau de précision de ±0,05. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
Marque: Reagecon 1130
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Traçabilité SRM pour NIST
- Conforme à la norme ISO 9001:2008
- Agréé ISO 17025
Spécification
0°C | |
Incolore | |
Liquide | |
Tampon pH | |
Yes |
100°C | |
13.00 ±0.05 | |
1000 mL | |
Caractéristique | |
Fully miscible in water |