Learn More
Solution tampon, pH 13,0 (20 °C), solution de glycine/hydroxyde de sodium/chlorure de sodium, Honeywell Fluka™
Solution de glycine/hydroxyde de sodium/chlorure de sodium
Marque: Honeywell-Fluka 33552-6X1L
301.20 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Buffer solution pH 13.0 (20°C) | |
≥90.0000% | |
1310-73-2, 6000-44-8, 7647-14-5 | |
Buffer | |
Flacon poly |
Glycine / sodium hydroxide / sodium chloride solution | |
≤100.0000%, <0.5000% | |
6 x 1 L | |
MFCD00146206 | |
UN1824 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Buffer solution pH 13.0 (20 °C)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide; caustic soda