Learn More
Solution tampon de pH avec code couleur testée à 25 °C
BIOPHARMA
Utilisez des tampons pH à code couleur pour faciliter l’utilisation. Les solutions tampons de pH avec code couleur Reagecon™ testées à 25 °C sont certifiées et traçables par NIST.
29.25€ - 109.00€
Spécification
pH 10
Forme physique Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Couleur Prix Quantité et disponibilité  
11484579
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Reagecon
1100525C
500 mL Flacon en PEHD Bleu
29.25€
500mL
11850513
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Reagecon
1070525C
500 ml Flacon en PEHD Jaune
52.85€
500mL
11494579
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Reagecon
110025C
1 L Flacon en PEHD GL45 Bleu
34.90€
1L
11434629
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Reagecon
BPH05
5 L Récipient Bag-in-Box Bleu
105.00€
5L
11404589
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Reagecon
510025C
5 L Flacon en PEHD Bleu
109.00€
5L
Description
Description
  • Solutions tampons pH colorées
  • Testé à 25 °C 
  • Certifiées par la méthode d’essai accréditée ISO/CEI 17025 de Reageco
  • Traçabilité NIST
  • Présentés en différentes tailles de boîtes
Spécification
Spécification
10
Liquide