Learn More
Solution tampon, pH 10
29.70€ - 96.00€
Spécification
Couleur | Incolore |
---|---|
pH | 10 |
Forme physique | Liquide |
Type de solution | Solution tampon pH |
Formule | Eau déminéralisée 95 à 99 %, hydroxyde de sodium 0.1 à 0.5 % ; Soude caustique |
Odeur | Aucune |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10684863
|
Mettler Toledo
51350038 |
250 ml | 1 Paquets |
29.70€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10422701
|
Mettler Toledo
51350024 |
6 × 250 ml | 6 Paquets |
96.00€
1500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Spécification
Incolore | |
Liquide | |
Eau déminéralisée 95 à 99 %, hydroxyde de sodium 0.1 à 0.5 % ; Soude caustique |
10 | |
Solution tampon pH | |
Aucune |