Learn More
Tampon solution, pH 10,105, Eu Ph., Chem-Lab
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
PE
Description
pH = 10,32 à 0 °C
pH = 10,25 à 5 °C
pH = 10,16 à 10 °C
pH = 10,12 à 15 °C
pH = 10,06 à 20 °C
pH = 10,01 à 25 °C
pH = 9,97 à 30 °C
pH = 9,93 à 35 °C
pH = 9,89 à 40 °C
pH = 9,86 à 45 °C
pH = 9,83 à 50 °
pH = 10,25 à 5 °C
pH = 10,16 à 10 °C
pH = 10,12 à 15 °C
pH = 10,06 à 20 °C
pH = 10,01 à 25 °C
pH = 9,97 à 30 °C
pH = 9,93 à 35 °C
pH = 9,89 à 40 °C
pH = 9,86 à 45 °C
pH = 9,83 à 50 °
Spécification
Spécification
Densité | 1.00g/mL |
pH | 10.015 |
Quantité | 500 mL |
Conditionnement | PE |