Learn More
Solution tampon, pH 10,00
Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et entièrement traçable par NIST. La solution tampon Reagecon™, pH 10,00 est testée à 20 °C ou 25 °C jusqu’à un niveau de précision de ±0,01. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
41.35€ - 48.85€
Spécification
Point de fusion | 0°C |
---|---|
Point d’ébullition | 100°C |
Couleur | Incolore |
pH | 10.0 |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | pH | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | pH | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11422024
|
Reagecon
11005 |
500 mL | 10.0 |
46.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11496424
|
Reagecon
1100525 |
500 mL | 10.0 |
48.85€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11412024
|
Reagecon
1100 |
1000 mL | 10.0 |
41.35€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Traçabilité SRM pour NIST
- Conforme à la norme ISO 9001:2008
- Agréé ISO 17025
Spécification
0°C | |
Incolore | |
Liquide | |
Characteristic | |
Fully miscible in water |
100°C | |
10.0 | |
Tampon pH | |
Yes |
Sécurité et traitement
- BUFFER SOLUTION pH 10.00 ± 0.01 a 20°C
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: boric acid, disodiumsalt