Learn More
Solution tampon pH 10,0 (20°C), borax / hydroxyde de sodium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15694040
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 1 L
Borax / hydroxyde de sodium
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2, 1330-43-4, 7732-18-5
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution
pH 10.0
Quantité 100 mL
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC amine hydrate
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.