Learn More
Solution tampon, Cs2CO3 pour AAS 0,02 mg/l dans une matrice HNO3 Fisher chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Buffer solution, Cs2CO3 for AAS |
Concentration | 0.02mg/L |
Quantité | 100 mL |
Solvant ou matrice | HNO3 matrix |