Learn More
Solution tampon, pH 13,0 (20 °C), solution de glycine/hydroxyde de sodium/chlorure de sodium, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
CAS | 1336-21-6 |
pH | 13.0 |
Quantité | 1 L |
Formule moléculaire | H5NO |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | N.O |
Nom IUPAC | ammonium hydroxide |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Buffer solution pH 13.0 (20 °C)
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide; caustic soda