Learn More
Solution tampon, 12,0, solution de phosphate d’hydrogène disodique / hydroxyde de sodium, Honeywell Fluka™
Solution de phosphate d’hydrogène disodique / hydroxyde de sodium
33.44€ - 347.57€
Identifiants chimiques
CAS | 1336-21-6 |
---|---|
Formule moléculaire | H5NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 35.05 |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 14923 |
ChEBI | CHEBI:18219 |
Nom IUPAC | ammonium hydroxide |
SMILES | N.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15694050
|
Honeywell-Fluka
33651-100ML |
100 mL |
33.44€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15614060
|
Honeywell Fluka
33651-6X100ML |
6 x 100 mL |
174.37€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15604060
|
Honeywell-Fluka
33651-1L |
1 L |
65.91€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15624060
|
Honeywell Fluka
33651-6X1L |
6 x 1 L |
347.57€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
1336-21-6 | |
35.05 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:18219 | |
N.O |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
14923 | |
ammonium hydroxide |
Spécification
Buffer solution | |
1.00g/mL at 20°C | |
H5NO | |
NONH for all modes of transport | |
N.O | |
35.05 | |
CHEBI:18219 |
1336-21-6 | |
12.0 | |
MFCD00066650 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
ammonium hydroxide | |
14923 |