Learn More
Concentrat de tampon pH 9,00, concentrat tampon pH 9,00, Honeywell Fluka™
pour solution tampon de 500 ml, tétraborate de sodium / acide chlorhydrique
Marque: Honeywell-Fluka 38748-6X1EA
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Buffer concentrate pH 9.00 | |
≥92.0000%, ≥0.2000% | |
<5.0000% | |
Buffer |
Buffer concentrate pH 9.00 | |
7647-01-0, 1330-43-4 | |
6 x 1 Ea. | |
Ampoule |