Learn More
Capsules de tampon pH 9, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
50 Capsules
Description
Gélule tampon pH
• 1 gélule = 100mL de solution
• Dissolution rapide
• Dissoudre une gélule dans 100mL d'eau distillée
• Certificat d'analyse sur www.fr.fishersci.com
• Gélule tampon pH
• 50 gélules
• 1 gélule = 100mL de solution
• Dissolution rapide
• Dissoudre une gélule dans 100mL d'eau distillée
• Certificat d'analyse sur www.fr.fishersci.com
• Gélule tampon pH
• 50 gélules
Spécification
Spécification
Couleur | Violet |
pH | 9 |
Quantité | 50 Capsules |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- pH BUFFER CAPSULES pH 9.00 ± 0.02 @ 25°C
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium carbonate monohydrate