Learn More
Capsules de tampon pH 7, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
50 capsules
Description
- Bouchons avec code couleur pour une identification facile
- Simplicité d’utilisation
- Se dissous rapidement
- Précision ±0,02 unités de pH
- Sans conservateur
- Économiques
- Facile à stocker et à transporter
- Durée de conservation étendue
Spécification
Spécification
Couleur | Vert |
pH | 7 |
Quantité | 50 capsules |