Learn More
BUCHI Unité de vanne pour Rotavapor™ RII
L’unité de la vanne comprend un Flacon de Woulff, 125 ml, P+G, support. La vanne est conçue pour être utilisée avec un contrôleur / interface de vide et une source de vide non BUCHI
Marque: BUCHI 047160
773.30 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contrôle du vide interne ou de la pompe à vide d’un tiers
- Se connecte aux contrôleurs BUCHI pour la régulation du vide
Spécification
Rotavapor RII (à utiliser uniquement en combinaison avec un contrôleur/une interface de vide) | |
Flacon de Woulff, 125 ml ; support | |
Plastique, verre |