Learn More
BUCHI Jeu de raccords cannelés et droits avec filetage GL14 pour condenseurs
L’emballage contient des raccords cannelés, des écrous à bouchon et des joints pour les raccords sous vide et refroidisseur BUCHI Rotavapor.
Marque: BUCHI 038000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccord cannelé pour tuyaux, 6 pièces
- Plié (4), droit (2)
- Bouchons GL14
- Joints en silicone
Spécification
Jeu d’embouts cannelés | |
Raccords sous vide et refroidisseur | |
Polypropylène | |
GL14 | |
Raccord cannelé |
8 mm | |
Plié (4), droit (2) | |
30 mm | |
Non stérile |