Learn More
BUCHI Vanne à deux voies
Marque:  BUCHI 031353
Code produit. 10431043
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Obligatoires pour source de vide existante autre que pompe V700 ou V710. Au choix:
• Electrovanne avec câble de connexion
Spécification
Spécification
9/100 in.
Rotavapor™ R-220
24 V
2,4 mm
Vanne à 2 voies