Learn More
BUCHI Flacons récepteurs pour évaporateurs rotatifs
Utilisez ces flacons de réception avec n’importe quel évaporateur rotatif. Les flacons de réception sphériques Buchi™ offrent une grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques. Convient parfaitement au prélèvement de solvants condensés.
Marque: BUCHI 11060907
Description
Utilisez ces flacons de réception avec n’importe quel évaporateur rotatif. Les flacons de réception sphériques Buchi™ offrent une grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques. Convient parfaitement au prélèvement de solvants condensés.
- Spherical Receiving Flasks for rotary evaporators with ball joint (35/20)
- Exclusive use of DURAN™ borosilicate glass 3.3
- High chemical resistance against acids, alkalis, and organic substances
- Resistant to thermal shocks and high temperatures combined with low thermal expansion
- Constant monitoring of glass wall thickness uniformity
- High degree of attention paid to sphericity of rotating glass parts
- Glass parts are tension-relieved at 560°C
- Available in volumes ranging from 50 mL to 3000 mL
- Available uncoated or with P+G coating
Spécification
Borosilicate Glass (3.3) | |
Collection of Condensed Solvents | |
Ball Joint KS-35 | |
Round |
Receiving Flask | |
Rotary Evaporators | |
Plastic and Glass | |
250 mL |