missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Tube en PTFE

Marque:  BUCHI 028096

Code produit. 10700033

  • 8.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Accessoires pour Rotavapor RII
• Pour Rotavapor™
• R-210 et R-215
• Verreries communes
• Tuyau PTFE 600mm
Spécification

Spécification

Blanc
Tuyau de retour
600 mm
PTFE
Évaporateurs rotatifs Rotavapor™
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions