Learn More
BUCHI Flacon d’évaporation et accessoires
Les flacons en verre borosilicaté 3.3 résistent aux produits chimiques et à des changements de température de 180°C
Marque: BUCHI 001758
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Anneau de lestage en silicone non glissant
Spécification
Huile de silicone | |
Système d’évaporation | |
1000 mL |