Learn More
BUCHI Flacons d’évaporation pour évaporateurs rotatifs
Forme spéciale du flacon pour le séchage des poudres
143.00€ - 219.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
---|---|
Type | Flacon de séchage en poudre |
À utiliser avec (équipement) | Évaporateur rotatif |
Matériau (revêtement) | Plastique et verre |
Côté du joint conique standard | 29,2/32 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Côté du joint conique standard | Rétreint | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Côté du joint conique standard | Rétreint | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10446761
|
BUCHI
000452 |
500 mL | 29,2/32 | 29,2/32 |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12034592
|
BUCHI
000454 |
2000 mL | 29,2/32 | 29,2/32 |
219.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10729782
|
BUCHI
000453 |
1000 mL | 29,2/32 | 29,2/32 |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- À utiliser avec le Rotavapor™ R 3 et R-210/R-215
- Disponibles en plusieurs tailles avec des joints standards différents
Spécification
CE | |
Évaporateur rotatif | |
29,2/32 | |
60deg;C |
Flacon de séchage en poudre | |
Plastique et verre | |
29,2/32 |