Learn More
BUCHI Câble de commande RJ 45 pour pompes à vide et contrôleurs
Câble de communication Connexion entre le contrôleur/interface de vide et le refroidisseur à recirculation ou le contrôleur/interface de vide et la pompe à vide.
Marque: BUCHI 044989
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Câble Ethernet gris
- 2m
- Plage de mesures : 0-14 000 hPa (mbar)
- Plage de température ambiante : 10 à 40°C
Spécification
Gris | |
Câble Ethernet Cat.5e RJ45 | |
Pompe à vide et contrôleurs | |
2 m |