Learn More
BUCHI Flacons d’évaporation de style bécher pour évaporateurs rotatifs
610.00€
Spécification
Matériau | Verre standard |
---|---|
Type | Flacon de séchage |
À utiliser avec (équipement) | Évaporateur rotatif |
Matériau (revêtement) | Plastique et verre |
Forme | Poire |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Rétreint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Rétreint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15500590
|
BUCHI
11063156 |
500 mL | 24/40 |
610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Ballon bécher• Ouverture 100mm
• Prélèvement facile
• Nettoyage aisé
• Volume de remplissage 500mL (angle 25°)
• Grande ouverture 100mm
• Facilite la distillation de produits moussants
• Matériaux en contact avec le liquide: PTFE, verre
• Fond plat pour assurer la position debout
• Ballon bécher complet séchage poudre
• Ballon à cannelures accouplement CN 29/32
Spécification
Verre standard | |
Évaporateur rotatif | |
Poire |
Flacon de séchage | |
Plastique et verre | |
60°C |