Learn More
BTX™ Kits d’électrodes Tweezertrodes™
Électrodes à pince réutilisables pour procédés in vivo, adaptées à l’administration de médicaments ou au transfert de gènes chez les animaux
Marque: BTX™ 450166
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Dotées d’une pince standard de 11,5 cm modifiée grâce à des électrodes à disque en acier inox ou en platine au niveau de l’extrémité
- Compatibles avec les systèmes d’électroporation BTX Gemini X2 et ECM-2001
- L’écart entre les disques des électrodes peut être réglé entre 1 mm et 2 cm
- Peut être nettoyé facilement
Les kits sont fournis avec un câble coaxial BTX524 pour le raccordement aux générateurs d’électroporation
Spécification
Transfert de gènes | |
Acier inoxydable | |
Electrode Kit | |
Stainless Tweezertrode Kit, 10 mm | |
10 mm | |
Câble | |
0.47 in. | |
12 mm | |
1 Ea. | |
<0.04 in. to >0.79 in. | |
11,5 cm | |
Banana Cables |
Générateur ECM 830, EMC 2001 et ECM 630 | |
BTX Electroporation | |
0/1000V | |
0,39 in | |
Circular | |
0,39 in | |
10 mm | |
10 μs à 99 ms dans du PBS | |
20 à 80 % | |
<1 mm to >2 cm | |
Non-sterile | |
Square Wave |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.