Learn More
Corning™ Interrupteur à bascule de volume BTD
Interrupteur à bascule de volume BTD Corning™
14.48€ - 16.91€
Spécification
Description | Interrupteur à bascule de volume BTD |
---|---|
À utiliser avec (application) | Distribution de liquides organiques ou inorganiques |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16882100
|
Corning™
6859 |
2,5 à 50 ml |
14.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16892100
|
Corning™
6860 |
100 mL |
16.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Spécification
Interrupteur à bascule de volume BTD | |
Distribution de liquides organiques ou inorganiques |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Interrupteur à bascule de volume BTD