Learn More
Corning™ Tête de valve complète BTD
Tête de valve complète Corning™
105.04€ - 138.84€
Spécification
Description | Tête de valve complète BTD |
---|---|
À utiliser avec (application) | Distribution de liquides organiques ou inorganiques |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16802100
|
Corning™
6851 |
2,5 à 10 ml |
105.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16812100
|
Corning™
6852 |
25 à 100 ml |
138.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Spécification
Tête de valve complète BTD | |
Distribution de liquides organiques ou inorganiques |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Tête de valve complète BTD