Learn More
Brannan™ Densimètres à pétrole en verre sodocalcique M50 SP modèle BS 718
Densimètres à pétrole à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,600 à 0,650 g/ml
19.75€ - 26.85€
Spécification
Quantité 1Pack
Type Densimètre pour densité du pétrole M50 SP
Précision 0,001 g/ml
Incréments 0,001 g/ml
Certifications/Conformité ISO 387, ISO 649
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Plage de densité relative Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Plage de densité relative Prix Quantité et disponibilité  
12811478
Afficher les documents
Brannan™
10/451/0
0,650 à 0,700 g/ml N/A N/A N/A
12831478
Afficher les documents
Brannan™
10/453/0
0,750 à 0,800 g/ml N/A N/A N/A
12821478
Afficher les documents
Brannan™
10/452/0
0,700 à 0,750 g/ml N/A N/A N/A
12841478
Afficher les documents
Brannan™
10/454/0
0,800 à 0,850 g/ml N/A N/A N/A
12851478
Afficher les documents
Brannan™
10/455/0
0,850 à 0,900 g/ml
20.80€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12861478
Afficher les documents
Brannan™
10/456/0
0,900 à 0,950 g/ml
20.80€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12891478
Afficher les documents
Brannan™
10/459/0
1,050 à 1,100 g/ml
20.80€
1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2025
Description
Pour une tension superficielle de 0,600 à 0,650 g/ml Charge de grenaille, longueur de 270 mm, subdivisions de 0,001 g/ml, précision de ± 0,0006 g/ml. Étalonné à 15°C.
Spécification
Spécification
1Pack
0,001 g/ml
ISO 387, ISO 649
Grenaille d’acier
Densimètre pour densité du pétrole M50 SP
0,001 g/ml
270 mm
Industrie pétrolière et correspond à IP 160
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brannan™ Densimètres à pétrole en verre sodocalcique M50 SP modèle BS 718