Learn More
Brannan™ Densimètres BS 718 M50
Pour la création de rapports de mesure de la densité relative d’un liquide comparé à l’eau. Les densimètres BS 718 M50 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast, de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
Marque: Brannan™ 10/338/0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- BS 718 : 1991 est généralement aligné sur les normes ISO 387 et ISO 649
- Étalonnés à l’aide des unités acceptées de grammes par millilitre (g/ml)
- Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
- Disponibles pour les tensions superficielles faible et moyenne
- Avec un tube protecteur en plastique
- Longueur de 270 mm
Spécification
1Pack | |
0,001 g/ml | |
ISO 387, ISO 649 | |
Grenaille d’acier | |
1,00 à 1,05 g/ml |
Densimètre M50 | |
0,001 g/ml | |
270 mm | |
Ajusté pour la tension de surface du milieu |