Learn More
Brannan™ Densimètres en verre sodocalcique modèle BS 718
Densimètres à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
Marque: Brannan™ 10/308/0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Densimètres à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
Pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml. Charge de grenaille, longueur 190 mm, subdivision d’échelle de 0,002, précision ± 0,002 g/ml.Spécification
1Pack | |
0,002 g/ml | |
ISO 387, ISO 649 | |
Grenaille d’acier | |
1,000 à 1,050 g/ml |
Densimètre | |
0,002 g/ml | |
190 mm | |
Ajusté pour la tension de surface du milieu |