Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A, verre ambré
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées de classe A Hirschmann Instruments™, en verre ambré, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre DURAN™ durable.
Marque:  Hirschmann™ 2640265
Code produit. 11766722
  • 146.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec bouchon rodé NS et creux en verre ambré
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 1042
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
DIN EN ISO 1042
Verre
20 ml
110 mm
Dépoli standard 10/19 NS
Oui
Marron
Marron
Verre borosilicaté, DURAN™
±0,04 ml
±0.04 ml
A