Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A, verre ambré
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées de classe A Hirschmann Instruments™, en verre ambré, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre DURAN™ durable.
Marque: Hirschmann™ 2640275
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec bouchon rodé NS et creux en verre ambré
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
DIN EN ISO 1042 | |
Verre | |
50 ml | |
140 mm | |
Rodage standard NS 12/21 | |
Oui |
Marron | |
Marron | |
Verre borosilicaté, DURAN™ | |
±0.06 ml | |
±0.06 ml | |
A |