Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorant de mérocyanine de Brooker
Code produit. 15452779
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Brooker's merocyanine dye is used as solvent polarity indicators. It is used as pH sensors and transition metal cation indicators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le colorant de mérocyanine de Brooker est utilisé comme indicateur de polarité des solvants. Il est utilisé comme capteur de pH et indicateur de cations de métal de transition.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23302-83-2
Formule moléculaire C14H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 211.26
Numéro MDL MFCD00010099
Clé InChI DBOHWMPKJCJANT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme brooker's merocyanine, 4-2-1-methylpyridin-4 1h-ylidene ethylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 4-2-1-methylpyridin-4-ylidene ethylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 2,5-cyclohexadien-1-one,4-2-1-methyl-4 1h-pyridinylidene ethylidene, brooker/'s merocyanine, 1-methyl-4-4-oxylatostyryl pyridinium, 1-methyl-4-e-4-oxylatostyryl pyridinium, 4-2-1-methylpyridin-4-ylidene ethylidene cyclohexa-2,5-die, 4-2-1-methyl-4-pyridylidene ethylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one
CID PubChem 258436
Nom IUPAC 4-[2-(1-methyl-1,4-dihydropyridin-4-ylidene)ethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES CN1C=CC(=CC=C2C=CC(=O)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Brooker's merocyanine dye
Point de fusion 220°C (decomposition)
Quantité 1 g
Poids de la formule 211.26